certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. I0725000
traceable to USP 1350603
APIファミリー
isopropyl palmitate
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChI Key
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR1137-1G:
PHR1137-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック