Merck
45960
Sigma-Aldrich
酢酸イソプロピル
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
酢酸イソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1740761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.01
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
47 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
894 °F
expl. lim.
1.8 %, 37 °F
8 %
不純物
≤0.005% free acetic acid
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
85-91 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸イソプロピルは酢酸のイソプロピルエステルです。酢酸イソプロピルは、メソポーラスAl-MCM-41(Si/Al = 55および104)ならびにAl, Zn-MCM-41(Si/(Al+Zn)=52)モレキュラーシーブが触媒するm-クレゾールのアルキル化に関与します。様々な化粧品および食品に芳香を取り込むために広く使用されています。高圧でのCO2との二成分混合物の気液平衡が評価されています。
アプリケーション
様々なオキシ誘導体化合物の酸化に対するLa0.8Sr0.2MnO3+xペロブスカイト触媒の触媒効率を評価するために、酢酸イソプロピルをモデル酸素化化合物として使用する場合があります。酢酸イソプロピルは、N,N-ジメチル-2-[5-(シアノメチル)-1H-インドール-3-イル]エチルアミンの抽出試薬として使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45960-VAR-F:
45960-250ML-F:4548173154503
45960-1L-F:4548173154497
45960-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thu Quach et al.
American journal of public health, 101 Suppl 1, S271-S276 (2011-05-10)
We engaged Vietnamese nail salon workers in a community-based participatory research (CBPR) study to measure personal and area concentrations of solvents in their workplace. We measured average work-shift concentrations of toluene, ethyl acetate, and isopropyl acetate among 80 workers from
R Akimoto et al.
The Journal of surgical research, 53(6), 572-577 (1992-12-01)
Methyl tert-butyl ether (MTBE) is an organic solvent that has been used to dissolve gallstones via a percutaneous transhepatic catheter into the gallbladder. To test whether MTBE might cause serious tissue injury if accidentally infused outside the gallbladder, the effect
General study of catalytic oxidation of various VOCs over La0.8Sr0.2MnO3+x perovskite catalyst-influence of mixture.
Blasin-Aube V, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 43(2), 175-186 (2003)
Vapor-liquid equilibria of carbon dioxide with isopropyl acetate, diethyl carbonate and ethyl butyrate at elevated pressures.
Cheng CH and Chen YP.
Fluid Phase Equilibria, 234(1), 77-83 (2005)
Improved Fischer indole reaction for the preparation of N,N-dimethyltryptamines: Synthesis of L-695,894, a potent 5-HT1D receptor agonist.
Chen CY, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(13), 3738-3741 (1994)