蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
165 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
936 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.361 (lit.)
n20/D 1.362
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C
溶媒強度ε(Al2O3)
0.60
λ
1 cm path, H2O reference
UV吸収
λ: 255 nm Amax: 1.0
λ: 275 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.01
SMILES記法
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI Key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Agglomeration of celecoxib by quasi-emulsion solvent diffusion method without stabilizer: effect of good solvent.: This research explored the agglomeration of celecoxib using the quasi-emulsion solvent diffusion method, highlighting the role of methyl acetate as a good solvent to improve particle size and distribution without the need for stabilizers (Maghsoodi & Nokhodchi, 2018).
- Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen in palm oil esters nanoemulsion for topical delivery.: The formulation and evaluation of ketoprofen in a nanoemulsion system for topical delivery were examined, with methyl acetate used as a solvent to enhance solubility and stability of the active ingredient (Sakeena et al., 2010).
- Preparation of surfactant-free nanoparticles of methacrylic acid copolymers used for film coating.: This paper presented a method for preparing surfactant-free nanoparticles using methyl acetate as a solvent, emphasizing its role in the formation of uniform nanoparticle dispersions for coating applications (Nguyen et al., 2006).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45999-2.5L-F-D:
45999-2.5L-F:4548173154664
45999-250ML-F:4548173154671
45999-BULK-F:
45999-VAR-F:
45999-1L-F:4548173154657
45999-250ML-F-D:
45999-BULK-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック