グレード
ACS reagent
anhydrous
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
99.5-100.5%
フォーム
crystalline
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 化学発光系ルミノール–H2O2における酸化促進物質活性の検討用に、ワーキングルミノール溶液を調製するため
- 胚性幹細胞(ESC)を培養し胚様体を作製するために、リン酸緩衝生理食塩水(PBS)で
- ポリジメチルシロキサン(PDMS)基質を調製するためにPBSで
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
60220-VAR:
60220-6X500G:
60220-5KG:
60220-2.5KG:
60220-1KG:
60220-100G:
60220-500G:
60220-BULK:
60220-4X2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック