Merck
P52652
Sigma-Aldrich
炭酸プロピレン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,2-プロパンジオールサイクリックカルボナート, 4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
107913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
240 °C (lit.)
蒸気圧:
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピレンカーボネートは、ビギネリ反応やRadziszewski反応などのさまざまな反応で溶媒として使用できます
アプリケーション
プロピレンカーボネートは、以下の用途でグリーン溶媒として使用できます:
  • バイオマスからのポリヒドロキシアルカノエートの抽出.
  • メチレンブルーの光分解.
  • リパーゼ触媒によるエステル化を介したグリセリルカフェ酸エステルの合成
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P52652-2.5L:
P52652-PZ:
P52652-3KG:
P52652-25ML:
P52652-VAR:
P52652-21KG:
P52652-1L:
P52652-BULK:
P52652-500G:
P52652-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced methylene blue photodegradation with propylene carbonate as a solvent
Magalhaes P, et al.
Applied Surface Science, 458, 597-602 (2018)
Solubility and degradation of polyhydroxyalkanoate biopolymers in propylene carbonate
McChalicher C, et al.
AIChE Journal, 56, 1616-1625 (2010)
Biginelli reaction using propylene carbonate as green solvent: An elegant methodology for the synthesis of dihydropyrimidinones and dihydropyrimidinthiones
Sikora A, et al.
Current Organic Synthesis, 14, 715-720 (2017)
Propylene carbonate as a solvent in the eco-friendly synthesis of highly substituted imidazoles through the Radziszewski reaction
A Hernandez M, et al.
Current Organic Synthesis, 13, 432-439 (2016)
Lipase-catalysed synthesis of mono-and di-acyl esters of glyceryl caffeate in propylene carbonate and their antioxidant properties in tuna oil
Cumming H, et al.
Journal of Biotechnology, 325, 217-225 (2021)