由来生物
Porcine brain
microbial (Corynebacterium sp)
synthetic
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI Key
LTZCGDIGAHOTKN-LGVAUZIVSA-L
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in fluorescent metal nanoclusters selectivity of guanosine 3′-diphosphate-5′-di(tri)phosphate, ppGpp
- in screening of fluorescence emission of hypocrellin A-zinc complex
- as a component of assay buffers in the autoradiography of mice brain sections
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51060-100MG:
51060-VAR:
51060-500MG:
51060-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック