アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV吸収
λ: 450 nm±10 nm Amax
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-26,36-37,41H,15,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-,37+/m1/s1
InChI Key
NBZANZVJRKXVBH-NHWXEJKLSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
69553-VAR:
69553-1MG:
69553-1MG-BULK:
69553-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック