安全性情報
854C
Sigma-Aldrich
クエン酸濃縮液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Citrate solutions are suitable for use in absence of microbial growth.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1.5 M
pH
2.9-3.1 (25 °C)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
50倍希釈時のpHは約3.0です。血液塗沫標本作製時の固定液として用いられる60%クエン酸緩衝アセトン溶液の調製に用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
854C-VAR:
854C-BULK:
854C-20ML-KC:
854C-20ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O S Markovic et al.
Blood, 50(5), 905-914 (1977-11-01)
Optimal conditions necessary for the cytochemical demonstration of megakaryocyte (Mk) and platelet acid phosphatase (AP) were determined. Methanol, a constituent of fixatives commonly used in AP cytochemistry, was found to inhibit MkAP, and the degree of inhibition varied with Mk
Acid phosphatase isoenzyme in human leukocytes in normal and pathologic conditions.
C Y Li et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 18(7), 473-481 (1970-07-01)