Merck
96286
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide
≥99.0% (TLC), powder or crystals
別名:
Z-glycyl-L-proline-4-nitroanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22N4O6
CAS番号:
分子量:
426.42
Beilstein:
4606381
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide, ≥99.0% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
powder or crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C21H22N4O6/c26-19(13-22-21(28)31-14-15-5-2-1-3-6-15)24-12-4-7-18(24)20(27)23-16-8-10-17(11-9-16)25(29)30/h1-3,5-6,8-11,18H,4,7,12-14H2,(H,22,28)(H,23,27)/t18-/m0/s1
InChI Key
UTXSFKPOIVELPQ-SFHVURJKSA-N
アプリケーション
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide has been used as a supplement in hydrolysate solution for determining the prolyl endopeptidase inhibitory activity assay.
生物化学的/生理学的作用
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide is a substrate for prolyl endopeptidase (PEP).
その他情報
Substrate for prolyl endopeptidase
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96286-VAR:
96286-500MG:
96286-BULK:
96286-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation of prolyl endopeptidase inhibitory peptides from a sodium caseinate hydrolysate
Hsieh CH, et al.
Food & Function, 7(1), 565-573 (2016)
K. Hauzer et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 47, 1139-1139 (1982)