Merck
A1131
Sigma-Aldrich
L-アンセリン 硝酸塩
≥98%
別名:
β-Ala-3-メチル-His 硝酸塩, β-アラニル-3-メチル-L-ヒスチジン 硝酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N4O3 · HNO3
CAS番号:
分子量:
303.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-アンセリン 硝酸塩, hydroxyl radical scavenger
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
white
アプリケーション
detection
SMILES記法
O[N+]([O-])=O.Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1
InChI Key
OLWOKAYJAHHSNY-QRPNPIFTSA-N
生物化学的/生理学的作用
L-アンセリンはほとんどの動物の組織に存在するジペプチドです。モデルシステムでは、強力な酸化防止剤およびヒドロキシルラジカルのスカベンジャ-です。アルド-スおよびケト-ス還元糖によって誘導される非酵素的なタンパク質の糖化を阻害します。L-カルノシンより非常に弱い、タンパク質-タンパク質架橋のインヒビタ-です。
関連事項
アンセリンは、カルノシンの自然発生メチル化アナログです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A1131-500MG:
A1131-BULK:
A1131-250MG:
A1131-VAR:
A1131-25MG:
A1131-5MG:
A1131-1G:
A1131-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of anserine ingestion on the hyperglycemia and autonomic nerves in rats and humans.
Kubomura D, Matahira Y, Nagai K, Niijima A.
Nutritional Neuroscience, 13, 1230128-1230128 (2010)
Milton Helfenstein et al.
Revista brasileira de reumatologia, 50(3), 313-327 (2010-12-03)
Knee pain is a common complaint in clinical practice, and pes anserinus tendino-bursitis syndrome (PATB) has been frequently diagnosed based only on clinical features that may cause equivocal interpretations. Patients complain of characteristic spontaneous medial knee pain with tenderness in
Wieslaw Kopec et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-12)
The objective of the study was to test the effect of diets supplemented with β-alanine, L-histidine, and carnosine on the histidine dipeptide content and the antioxidative status of chicken breast muscles and blood. One-day-old Hubbard Flex male chickens were assigned
Verena Peters et al.
Amino acids, 42(6), 2411-2416 (2011-08-13)
Recently, we identified an allelic variant of human carnosinase 1 (CN1) that results in increased enzyme activity and is associated with susceptibility for diabetic nephropathy in humans. Investigations in diabetic (db/db) mice showed that carnosine ameliorates glucose metabolism effectively. We
Angelo Zinellu et al.
Talanta, 84(3), 931-935 (2011-04-13)
A field amplified sample injection (FASI) capillary electrophoresis method with UV detection was developed for the separation and detection of carnosine-related peptides carnosine (Car), anserine (Ans) and homocarnosine (Hcar). The imidazole dipeptides were baseline-separated within 10 min by using 50