Merck
A5752
Sigma-Aldrich
アドレノクロム
>95% purity (HPLC), powder
別名:
3-ヒドロキシ-1-メチル-5,6-インドリンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO3
CAS番号:
分子量:
179.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
アドレノクロム, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
red to brown
εmax
3-4.5 at 485-490 nm in water
9.0-10.5 at 299-304 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
InChI Key
RPHLQSHHTJORHI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アドレノクロムは、ラットの心臓の冠状動脈収縮における影響を調べる研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アドレノクロムは、アドレナリンの酸化生成物です。心臓毒性における関与が示唆されています。寿命の短い細胞毒性分子であり、殺菌に使用される白血球応答の一部です。またアドレノクロムは、精神異常発現の効果を示すことが示唆されています。スーパーオキシドジスムターゼ活性の測定にも使用されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5752-250MG:
A5752-25MG:
A5752-BULK:
A5752-1G:
A5752-100MG:
A5752-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adrenochrome-induced coronary artery constriction in the rat heart.
Karmazyn M, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 219, 225-225 (1981)
Viviana S Fluxá et al.
Nature protocols, 3(8), 1270-1277 (2008-08-21)
The adrenaline test for enzymes is a colorimetric enzyme assay based on the quantification of periodate-sensitive reaction products such as 1,2-diols and 1,2-aminoalcohols by back-titration of the oxidant with adrenaline to produce adrenochrome as an easily detectable red product. The
Janna Shainsky et al.
Applied and environmental microbiology, 75(14), 4711-4719 (2009-05-26)
Enantiopure sulfoxides are prevalent in drugs and are useful chiral auxiliaries in organic synthesis. The biocatalytic enantioselective oxidation of prochiral sulfides is a direct and economical approach for the synthesis of optically pure sulfoxides. The selection of suitable biocatalysts requires
The adrenochrome hypothesis of schizophrenia revisited.
Smythies J
Neurotoxicity Research, 4, 147-147 (2002)
Maria Luisa Genova et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 447(2), 167-173 (2006-02-21)
Complex I in bovine heart submitochondrial particles catalyses the NADH-supported generation of superoxide anion; adrenaline is oxidised by superoxide to adrenochrome that, on its hand, is reduced by Complex I, thus establishing a redox cycle that amplifies the superoxide production.