Merck
A9205
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン 溶液
30% in saline, fatty acid free, aseptically filled
別名:
BSA溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
28-32% protein basis (biuret)
形状
solution
精製方法
cold ethanol fractionation
含まれません
stabilizer or preservative
由来
USA origin
濃度
28-32% protein (biuret)
30% in saline
free fatty acid content
≤0.01%
テクニック
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
不純物
≤0.01% free fatty acid
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ血清アルブミン(BSA)には3つの相同ドメインがあり、各々が2つのドメイン(AおよびB)に細分されています。本化合物はαヘリックスから成る球状タンパク質であり、ヒト血清アルブミンと構造的特徴を共有しています。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン溶液は以下の用途に使用されています:
  • HepG2ヒト肝癌細胞培養用のダルベッコの改変イーグル培地サプリメント
  • 肝細胞回収培地の成分
  • in vitroで再構築されたヒツジ胚の融合および活性化バッファーの成分
生物化学的/生理学的作用
ウシ血清アルブミン(BSA)は、血液中に存在する主要タンパク質であり、カルシウム結合部位を有し、金属の恒常性を調節します。本化合物は細胞培養培地の重要な成分であり、胚性幹細胞(hESC)の分化を促進します。その高い溶解性、低コスト、および純度により、化粧品および製薬業界で広く使用されています。 BSAは、マイクロタイタープレートへの抗原および抗体の非特異的結合を防ぐため、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)でブロッキング剤として使用されます。
調製ノート
冷アルコール沈殿法にて初期分画
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A9205-PH:
A9205-BULK:
A9205-1L:
A9205-10ML-PW:
A9205-50ML-PW:
A9205-1L-PW:
A9205-50ML:
A9205-10ML:
A9205-VAR:
A9205PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yi Fan et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 23(7), 742-750 (2018-06-07)
Enhancing antitumor activities of the human immune system is a clinically proven approach with the advent of monoclonal antibodies recognizing programmed cell death protein-1 (PD1) receptors on immune cell surfaces. Historically, using flow cytometry as a means to assess next-generation
Jing-Syuna Ruan et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 59, 37-48 (2018-07-01)
Lipotoxicity is associated with a high level of fatty acid accumulation in pancreatic β-cells. An overload of free fatty acids contributes to pancreatic β-cell apoptosis and dysfunction. Insulin secretion involves sequential ionic events upon glucose stimulation. ATP sensitive potassium (KATP)
Down-regulation of the mitochondrial 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase gene by insulin: the role of the forkhead transcription factor FKHRL1
Nadal A, et al.
The Biochemical Journal, 366(1), 289-297 (2002)
Effects of different states of sheep fetal fibroblasts as donor cells on the early development in vitro of reconstructed sheep embryos
Wang H, et al.
Science in China. Series C, Life Sciences / Chinese Academy of Sciences, 50(2), 178-185 (2007)
Glucagon receptor antagonism induces increased cholesterol absorption
Guan HP, et al.
Journal of Lipid Research, 56(11), 2183-2195 (2015)