安全性情報
A9207
Sigma-Aldrich
アビジン-アガロース from egg white
aqueous glycerol suspension
別名:
Avidin agarose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.56
由来生物
egg white
品質水準
結合体
agarose conjugate
フォーム
aqueous glycerol suspension
Matrix
cross-linked 6% beaded agarose
マトリックス活性基
epichlorohydrin
マトリックス結合
amino
マトリックススペーサー
15 atoms
保管温度
−20°C
詳細
アビジンは、卵白タンパクの0.05%を構成します。本化合物はグリコシル化タンパク質です。本化合物は分子量16.5 kDaであり、四量体として存在し、少なくとも3つのビオチン分子と結合できます。
アプリケーション
アビジンはビオチン含有タンパクの精製に使用され、対照のヒト免疫グロブリン(IgG)機能カプセルと比較すると、抗体(Ab)機能カプセルの細胞結合および内部移行を亢進します。このことから、これらのカプセルは抗原抗体認識機能を通じてがん細胞と特異的に相互作用することが示唆されます。
卵白由来アビジンアガロースは、以下の用途に使用されます:
  • 神経芽細胞腫由来細胞株(SH-SY5Y)におけるプルダウンアッセイによるビオチンタグ付きタンパクの調製
  • マンソン住血吸虫Schistosoma mansoni由来ルイス(x)糖結合タンパクの精製
  • 標識ビオチン精製のためのアビジンビーズアッセイ
  • マウス角膜サンプル由来糖タンパクの捕捉
生物化学的/生理学的作用
アビジンは、その高親和性リガンド結合性により生命工学的用途が見出されています。アビジンの糖鎖を介したビオチンとの相互作用は、生命工学的用途で使用されています。がん細胞で、アビジン‐ビオチン系は、in vivo局在性および薬物標的化に有用です。
単位の定義
1unitは1.0μgのd-ビオチンを結合する量です。
物理的形状
50%グリセロ-ル、0.01M リン酸ナトリウム懸濁液(pH 7.0, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9207-VAR:
A9207-5ML:
A9207-1ML-KC:
A9207-1ML:
A9207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Systematic evaluation of avidin-biotin interaction by fluorescence spectrophotometry
Sun, S., et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 89C, 99-104 (2011)
Amber L Jolly et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(6), 2393-2404 (2017-02-23)
Cell surface glycosylation is thought to be involved in barrier function against microbes at mucosal surfaces. Previously we showed that the epithelium of healthy mouse corneas becomes vulnerable to
Dielectric spectroscopy of molecular interactions based on the avidin-biotin complex
Mellor, B.L., et al.
Conference proceedings : Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3660-3663 (2011)
Covalent modification of cytoskeletal proteins in neuronal cells by tryptamine-4, 5-dione
Kato Y, et al.
Redox Biology, 2, 983-990 (2014)
Efficient production of active chicken avidin using a bacterial signal peptide in Escherichia coli
Hytonen VP, et al.
The Biochemical Journal, 384(2), 385-390 (2004)
関連コンテンツ
アフィニティーまたはGSTプルダウン法、タンデムアフィニティー精製(TAP)法、共免疫沈降法を用いてin vitroのタンパク質間相互作用を検討するためのプルダウンアッセイ、試薬、プロトコル
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.