結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP-6014, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
dot immunobinding: 1:32
particle immunofluorescence: 1:16
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
アプリケーション
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F4516-BULK:
F4516-.2ML:4548173196589
F4516-.5ML:4548173196596
F4516-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
encephalitis associated with ovarian teratoma
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。