Merck
F9890
Sigma-Aldrich
抗ヒトIgG4−FITC抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ヒトIgG4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
HP-6025, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
dot immunobinding: 1:64 using using a 4-8 μg dot of human IgG4
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG4(イムノグロブリンG4)は、Tヘルパー2サイトカインによって生産されます。
特異性
モノクロナール抗ヒトIgG4 は IgG4のサブクラスに特異性を示し、ELISAが使用するIgG1、 IgG2、IgG3とは反応しません。
アプリケーション
IUIS/WHO2が行った研究では、最も広範に適用できるIgG4特異性モノクロナール抗体としてこのモノクロナール抗体を選定しています。 次のような各種の免疫アッセイでは、IgG4サブクラスの識別と同定のためにモノクロナール抗ヒトIgG4を使用することがあります:ELISA、インプリント免疫固定(IIF)、免疫蛍光アッセイ(IFMA)、赤血球凝集(HA)、赤血球凝集阻害(HAI)、 粒子計数免疫アッセイ(PACIA)、および細胞質IgG検出。
マウスで作成された抗ヒトIgG4モノクローナル抗体-FITCは、免疫組織蛍光法と免疫蛍光アッセイにおいて使用されています。
生物化学的/生理学的作用
IgG4(免疫グロブリンG4)抗体は、C1q(補体qの最初の成分)に対する親和性が低下しており、そのためその抗炎症活性は他のIgGサブクラスとは異なっています。IgG4抗体は、別の分子とFabアームを能動的に交換し、2つの異なる結合特異性を持つ組換え抗体が得られることが知られています。この交換は、抗炎症活動性に寄与する重要な生物学的メカニズムであると考えられています。IgG4抗体は、通常非炎症性ですが、自己反応性IgG4抗体は、リンパ形質細胞の浸潤と血清IgG4の上昇を特徴とする免疫グロブリンG4(IgG4)関連疾患(IgG4-RD)と関連していることが知られています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 8.0, 1%非働化BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F9890-.5ML:
F9890-.2ML:
F9890-VAR:
F9890-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of a subtype of autoimmune encephalitis with anti?contactin-associated protein-like 2 antibodies in the cerebrospinal fluid, prominent limbic symptoms, and seizures.
Joubert B, et al.
JAMA Neurology, 73(9), 1115-1124 (2016)
An immunofluorescence test for phospholipase-A2-receptor antibodies and its clinical usefulness in patients with membranous glomerulonephritis.
Hoxha E, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 26(8), 2526-2532 (2011)
Satoru Kudose et al.
Kidney international reports, 8(11), 2416-2420 (2023-11-29)
Immunofluorescence (IF) staining for IgG subclasses plays an important role in the classification of kidney disease. However, widely used IgG subclass-specific antibodies are now commercially unavailable. Thus, we compared alternative antibodies for performing IgG subclass staining. A total of 21
Xiao L Chang et al.
PLoS pathogens, 18(3), e1010396-e1010396 (2022-04-01)
The CCR5-specific antibody Leronlimab is being investigated as a novel immunotherapy that can suppress HIV replication with minimal side effects. Here we studied the virological and immunological consequences of Leronlimab in chronically CCR5-tropic HIV-1 infected humans (n = 5) on
Xiao L Chang et al.
Nature communications, 12(1), 3343-3343 (2021-06-09)
In the absence of a prophylactic vaccine, the use of antiretroviral therapy (ART) as pre-exposure prophylaxis (PrEP) to prevent HIV acquisition by uninfected individuals is a promising approach to slowing the epidemic, but its efficacy is hampered by incomplete patient
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。