Merck
F6300
Sigma-Aldrich
フルマゼニル
>99% (HPLC), solid, benzodiazepine receptor antagonist
別名:
Ro15-1788, Ro 15-1788
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14FN3O3
CAS番号:
分子量:
303.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
フルマゼニル, >99% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
>99% (HPLC)
フォーム
solid
white
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc-23
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルマゼニルは、ベンゾジアゼピンの鎮静作用と催眠作用を弱めます。マウスを用いて獲得を増やし、保持を強め、健忘を治療するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ベンゾジアゼピン受容体に高度に特異的なアンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。神経科学で取り上げられる製品をもっとお探しになりたい方はここをクリックしてください。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
本化合物はロシュが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6300-25MG:
F6300-BULK:
F6300-100MG:
F6300-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Donna L Seger
Journal of toxicology. Clinical toxicology, 42(2), 209-216 (2004-06-25)
Flumazenil is frequently administered to the poisoned patient. Seizures may be precipitated and resedation may occur in patients who awakened following flumazenil administration. Seizures may increase morbidity and mortality of the overdose. Benefit:Risk ratio of administering flumazenil should be determined
N W Duncan et al.
Neuroscience, 235, 226-231 (2013-02-06)
Voxel based morphometry (VBM) is a widely used technique for studying the structure of the brain. Direct comparisons between the results obtained using VBM and the underlying histology are limited, however. To circumvent the problems inherent in comparing VBM data
Effect of flumazenil on memory retrieval determined by trial-to-criteria inhibitory avoidance method in mice
Raut SB, et al.
Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, 7(1), 24-24 (2016)
A A Weinbroum et al.
Drug safety, 17(3), 181-196 (1997-11-05)
The worldwide expansion in the use of benzodiazepines has led to their frequent, and often inappropriate, use and to increase in their involvement in self-induced poisoning and iatrogenic overdosing. Flumazenil is a specific and competitive antagonist at the central benzodiazepine
A A Weinbroum et al.
European journal of anaesthesiology, 18(12), 789-797 (2001-12-12)
Midazolam may occasionally precipitate hostility and violence instead of tranquility. We characterized these episodes, their rate of occurrence, the potential paradoxical responders and possible predisposing circumstances among patients undergoing lower body surgery under spinal or epidural anaesthesia and midazolam sedation.
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究