アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +36.4°, c = 0.86 in methanol(lit.)
色
white
溶解性
H2O: 0.2 mg/mL
0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
dilute aqueous acid: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C17H18Cl2O4/c1-17(10-4-2-3-5-10)7-9-6-11(23-8-12(20)21)14(18)15(19)13(9)16(17)22/h6,10H,2-5,7-8H2,1H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
InChI Key
RNOJGTHBMJBOSP-QGZVFWFLSA-N
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I117-50MG-I:
I117-VAR:
I117-VAR-I:
I117-BULK-I:
I117-10MG-I:
I117-250MG-I:
I117-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック