I2142
KN-62
≥95%, powder
別名:
(S)-5-イソキノリンスルホン酸 4-[2-[(5-イソキノリニルスルホニル)メチルアミノ]-3-オキソ-3-(4-フェニル-1-ピペラジニル)プロピル]フェニルエステル, 1-[N,O-ビス(5-イソキノリンスルホニル)-N-メチル-L-チロシル]-4-フェニルピペラジン
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
色
yellow
mp
130 °C
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 12 mg/mL
chloroform: 20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=S(OC1=CC=C(C[C@@H](C(N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)=O)N(C)S(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)(=O)=O)C=C1)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3/t35-/m0/s1
InChI Key
RJVLFQBBRSMWHX-DHUJRADRSA-N
遺伝子情報
human ... P2RX7(5027)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2142-.5MG:
I2142-VAR:
I2142-1MG:
I2142-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)