2-8°C
SMILES記法
Cl[H].COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
YGRFXPCHZBRUKP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6524-100MG:
M6524-500MG:
M6524-VAR:
M6524-BULK:
M6524-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.