Merck
N3393
Sigma-Aldrich
ナフトールブルーブラック
BioReagent, suitable for electrophoresis
別名:
アシッドブラック1, アミノブラック 10B, バッファローブラックNBR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H14N6Na2O9S2
CAS番号:
分子量:
616.49
カラーインデックス番号:
20470
Beilstein:
5374263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ~85%
テクニック
protein staining: suitable
不純物
≤10% water
適合性
suitable for electrophoresis
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChI Key
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナフトールブルーブラックはウェスタンブロット膜の染色に用いられており、染色によって膜へ転移したすべての蛋白の検出が可能になります。
生物化学的/生理学的作用
ナフトールブルーブラック染料を使用してポリアクリスアミドゲル、アガロースゲル、およびニトロセルロース膜上の蛋白を染色することができます。電気泳動終了後は蛋白をゲル上で固定するようにお薦めします。7% (v/v)酢酸中に0.1%のナフトールブルーブラックを添加した溶液を用いてゲルを染色し(2時間以上)、それに続いて7% (v/v)酢酸溶液を使用して脱色します。 クーマシーブルーRを使用した場合と比較した検出感度は20%程度です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N3393-100G:
N3393-BULK:
N3393-H:
N3393-25G:
N3393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
PopF1 and PopF2, two proteins secreted by the type III protein secretion system of Ralstonia solanacearum, are translocators belonging to the HrpF/NopX family.
Meyer D, et al.
Journal of Bacteriology, 188, 4903-4917 (2006)
Disc electrophoresis of proteins in the presence of sodium dodecyl sulphate.
E De Vito et al.
Experientia, 22(2), 124-125 (1966-02-15)
Amit Parikh et al.
Biotechnology letters, 27(5), 323-326 (2005-04-19)
Cyanobacterial cultures isolated from sites polluted by industrial textile effluents were screened for their ability to decolorize cyclic azo dyes. Gloeocapsa pleurocapsoides and Phormidium ceylanicum decolorized Acid Red 97 and FF Sky Blue dyes by more than 80% after 26
Mary-Ann Glasier et al.
Current eye research, 33(8), 631-640 (2008-08-13)
To compare two variations of a membrane-based protein assay utilizing Amido black (AB) detection with a commercially available 3-(4-carboxybenzoyl) quinoline-2-carboxaldehyde (CBQCA) assay for use in the quantitation of individual tear proteins, pooled human tear proteins, and protein extracted from ex
Staining of proteins on gels: comparisons of dyes and procedures.
C M Wilson
Methods in enzymology, 91, 236-247 (1983-01-01)