安全性情報
RAB0024
Sigma-Aldrich
Human β-2 Microglobulin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
B2M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... B2M(567)
詳細
β2-microglobulin (B2M) is a non-glycosylated polypeptide composed of 99 amino acids. It is present on the surface of all nucleated cells. The protein is characterized with a single polypeptide chain, which is linked noncovalently to major histocompatibility complex (MHC) class I cell surface antigen. The gene coding for B2M is mapped to human chromosome 15q.
The Human BDNF ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human BDNF in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human β-2-Microglobulin
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
β2-microglobulin (B2M) plays a vital role in cell survival, proliferation and metastasis in various types of cancer. Elevated concentration of β-2-microglobulin (B2M) can be considered as a prognostic marker for hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH). Elevated concentration of circulating B2M, due to renal dysfunction and long term hemodialysis, leads to dialysis-related amyloidosis. Overexpression of serum B2M is observed in hepatitis C virus (HCV) related chronic liver diseases, therefore it might act as a potential marker for the HCV disease progression towards cirrhosis and carcinoma. Missense mutation in the B2M gene results in familial hypercatabolic hypoproteinemia (FHH).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Uncovering the Early Assembly Mechanism for Amyloidogenic ?2-Microglobulin Using Cross-linking and Native Mass Spectrometry.
Hall Z
The Journal of Biological Chemistry, 291(9), 4626-4637 (2016)
The Prognostic Significance of Beta2 Microglobulin in Patients with Hemophagocytic Lymphohistiocytosis.
Jiang T
Disease Markers, 1523959 (2016)
Kinetics of FcRn-mediated recycling of IgG and albumin in human: pathophysiology and therapeutic implications using a simplified mechanism-based model.
Kim J
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 122(2), 146-155 (2007)
Serum Beta-2 Microglobulin: a Possible Marker for Disease Progression in Egyptian Patients with Chronic HCV Related Liver Diseases.
Ouda SM
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16(17), 7825-7829 (2015)
Lengths of chromosomal segments conserved since divergence of man and mouse.
Nadeau JH and Taylor BA.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81(3), 814-818 (1984)