安全性情報
S7764
Sigma-Aldrich
補体血清 ウサギ由来
lyophilized powder
別名:
ウサギ血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物:
rabbit
フォーム:
lyophilized powder
輸送温度:
dry ice
由来生物
rabbit
品質水準
フォーム
lyophilized powder
組成
protein, ≥40 mg/mL biuret
テクニック
cell culture | embryo: suitable
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
ラビット由来補体血清は以下の用途で使用されてきました:
  • 内細胞塊分離前の胚のインキュベーション用
  • 末梢血単核球(PBMC)の補体依存性細胞傷害(CDC)アッセイ
  • シュワン細胞の精製
生物化学的/生理学的作用
ラビット由来補体血清は、補体の活性化によるラビット精子の先体喪失を促進することが確認されました。
物理的形状
表示量の血清の凍結乾燥品
再構成
パッケージサイズに示された量の氷冷した脱イオン水に溶解してください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7764-1ML-PW:
S7764PROC:
S5512-.5MG-PW:
S7764-5ML:
S7764-1ML:
S7764-BULK:
S5512-1MG-PW:
S7764-PH:
S7764-VAR:
S7764-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michela Perotti et al.
PLoS pathogens, 16(12), e1009169-e1009169 (2020-12-29)
Human cytomegalovirus (HCMV) is the primary viral cause of congenital birth defects and causes significant morbidity and mortality in immune-suppressed transplant recipients. Despite considerable efforts in vaccine development, HCMV infection still represents an unmet clinical need. In recent phase II
Comparison of Physical Crossmatch and Virtual Crossmatch to Identify Preexisting Donor-Specific Human Leukocyte Antigen (HLA) Antibodies and Outcome Following Kidney Transplantation
Peng B, et al.
Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 25(9), 952-952 (2019)
Shilpa Basavanna et al.
PloS one, 8(1), e49638-e49638 (2013-01-26)
Bacterial pathogens need to acquire nutrients from the host, but for many nutrients their importance during infection remain poorly understood. We have investigated the importance of methionine acquisition and synthesis for Streptococcus pneumoniae growth and virulence using strains with gene
Schwann Cells Migration on Patterned PDMS Microgrooved Surface
Liu C, et al.
Tissue Engineering: Part C, Methods, 22(7), 644?651-644?651 (2015)
Conventional pluripotency markers are unspecific for bovine embryonic-derived cell-lines
Munoz M, et al.
Theriogenology, 69(9), 1159-1164 (2008)