製品名
SU 5416, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow to yellow-orange
mp
221-222 °C
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C=C2C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
InChI
1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8+
InChI Key
WUWDLXZGHZSWQZ-XYOKQWHBSA-N
遺伝子情報
human ... EGFR(1956) , FLT1(2321) , IGFBP1(3484) , IL2(3558) , KDR(3791) , PDGFRB(5159)
mouse ... Flt1(14254) , Kdr(16542)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8442-VAR:
S8442-BULK:
S8442-25MG:
S8442-IP:
S8442-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology