SML2869
Ispinesib
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-N-(3-Aminopropyl)-N-[1-(3-benzyl-7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, CK0238273, N-(3-Aminopropyl)-N-[(1R)-1-[7-chloro-3,4-dihydro-4-oxo-3-(phenylmethyl)-2-quinazolinyl]-2-methylpropyl]-4-methylbenzamide, SB 715992, SB-715992, SB715992
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +315 to +375°, c = 0.5 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc2nc([n]([c](c2cc1)=O)Cc4ccccc4)[C@H](N(CCCN)C(=O)c3ccc(cc3)C)C(C)C
InChI
1S/C30H33ClN4O2/c1-20(2)27(34(17-7-16-32)29(36)23-12-10-21(3)11-13-23)28-33-26-18-24(31)14-15-25(26)30(37)35(28)19-22-8-5-4-6-9-22/h4-6,8-15,18,20,27H,7,16-17,19,32H2,1-3H3/t27-/m1/s1
InChI Key
QJZRFPJCWMNVAV-HHHXNRCGSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2869-BULK:
SML2869-25MG:
SML2869-5MG:
SML2869-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)