安全性情報
SRP3055
Sigma-Aldrich
ヘレグリンβ-1 ヒト
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
NRG1-b1, ニューレグリン 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤0.5 ng/mL
分子量
7.5 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NRG1(3084)
詳細
ニューレグリン/ヘレグリンは、選択的スプライシングを受けた遺伝子(NRG1、NRG2、NRG3、およびNRG4)由来の構造的相関性のあるポリペプチド増殖因子ファミリーです。 HRG1-β1(ヘレグリン-β1、別名:NRG1-β1)は、Ig(免疫グロブリン)ドメインと、受容体チロシンキナーゼerb3およびerb4への直接結合に必要なEGF(上皮成長因子)様ドメインを持ちます。 遺伝子HRG1-β1はヒト染色体8p12にマップされます。 組換えヒトヘレグリン-β1は、ヘレグリン-β1のEGFドメイン(65アミノ酸残基)のみで構成される7.5 kDaのポリペプチドです。
アプリケーション
ヒトヘレグリンβ-1は、ヒト皮膚線維芽細胞(hDF)の増殖を増強するために使用されています。
ヘレグリン-β1ヒトは、シュワン細胞の維持のため培養培地で使用されてきました。 P-Rex1(PI(3,4,5)P3-依存性Rac交換因子1)により促進される線維芽細胞の侵襲性を調べるために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
これまでに、NRG1(ニューレグリン1)由来の可溶性・膜貫通タンパク質は14種類以上見つかっています。膜貫通NRG1アイソフォームの細胞外ドメインのタンパク質分解処理により、可溶性増殖因子が放出されます。 受容体チロシンキナーゼerb3およびerb4に結合したHRG1-β1(ヘレグリン-β1、別名NRG1-β1)は、erb3およびerb4とerb2のヘテロ二量化を誘導して内因性キナーゼ活性を刺激するため、チロシンのリン酸化が引き起こされます。 HRG1-β1の生物学的作用はまだよく分かっていませんが、乳がん細胞の運動性と侵襲性を促進することが確認されており、これも自己分泌型運動促進因子(AMF)の発現と機能の上方制御に関与している可能性があります。
シーケンス
SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCPNEF TGDRCQNYVM ASFYKHLGIE FMEAE
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mlに再構成します。ボルテックスはしないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保管できます。長期保管する場合には、安定化剤(5%トレハロースなど)を含むバッファーでさらに希釈して、使用量に分注して-20°C~ -80°Cで保管することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3055-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Heregulin-induced activation of ErbB3 by EGFR tyrosine kinase activity promotes tumor growth and metastasis in melanoma cells.
Ueno Y
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 123, 340-347 (2008)
The HER2- and heregulin ?1 (HRG)-inducible TNFR superfamily member Fn14 promotes HRG-driven breast cancer cell migration, invasion, and MMP9 expression.
Asrani K
Molecular Cancer Research, 11, 393-404 (2013)
Neuregulins and cancer.
Montero JC
Clinical Cancer Research, 14, 3237-3241 (2008)
Neuregulins: functions, forms, and signaling strategies.
Falls DL
Experimental Cell Research, 284, 14-30 (2003)
Enhancement of wound healing efficiency mediated by artificial dermis functionalized with EGF or NRG1
Yoon D, et al.
Biomedical Materials (Bristol, England), 13(4), 045007-045007 (2018)