由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
有効性
5-50 ng/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
207-210 (dec.) (lit.)
溶解性
cell culture medium: 0.1 mg/mL
H2O: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI Key
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
遺伝子情報
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0397-PH:
T0397-BULK:
T0397-1MG:4548173991665
T0397PROC:
T0397-1MG-IR:
T0397-VAR:
T0397-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)