アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D 130 to 160°, c = 0.2 in DMSO
保管条件
protect from light
色
light yellow
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(C[C@@H](NC)[C@H]2OC)N3C4=C(N([C@@]2(C)O1)C5=C6C=CC=C5)C6=C7C(C(N[C@@H]7O)=O)=C4C8=C3C=CC=C8
InChI
1S/C28H26N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,27,29,34H,12H2,1-3H3,(H,30,33)/t15-,18-,25-,27-,28+/m1/s1
InChI Key
PBCZSGKMGDDXIJ-HQCWYSJUSA-N
遺伝子情報
human ... CDK2(1017) , CDK4(1019) , CDK6(1021) , CHEK1(1111) , PDPK1(5170) , PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584) , PRKCQ(5588) , PRKCZ(5590) , PRKD1(5587) , PRKD3(23683)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
U6508-5MG:
U6508-VAR:
U6508-IP:
U6508-BULK:
U6508-1MG:
試験成績書(COA)