Merck
WTA1
Sigma-Aldrich
TransPlex®全トランスクリプトーム増幅キット
DNA polymerase separate.
別名:
TransPlex®全トランスクリプトーム増幅キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.55
品質水準
テクニック
whole genome amplification: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
全トランスクリプトーム増幅(WTA)法であるTransPlex®により、ナノグラム量の全RNAを、3′-バイアスなしで4時間未満で代表的増幅することが可能となります。 組織、培養細胞、ホルマリン固定サンプルまたは血清から生成されたマイクログラム量の増幅産物は、qPCRやマイクロアレイ分析などの下流のアプリケーションに適しています。
アプリケーション
TransPlex®  Whole Transcriptome Amplification Kit(全トランスクリプトーム増幅キット)は、2本鎖cDNAの合成に使用されています。また、cDNAの増幅にも使用されています。
以下のような下流のアプリケーションによる使用に適しています:
  • qPCR
  • マイクロアレイ分析
  • クローニング
特徴および利点
  • 30分未満の「ハンズオン」時間で4時間以内に全RNAを増幅
  • 全RNAから特に代表的なライブラリを生成するために必要な出発材料の量はわずか5 ng
  • 組織、培養細胞、血清、またはホルマリン固定パラフィン包埋サンプル由来の分解RNAからの未処理RNAから生成されたマイクログラム量の増幅産物
原理
WTAプロセスには2つのステップが含まれます。最初のステップでは、サンプルRNAは、準ランダム3'末端とユニバーサル5'末端から構成される非自己相補性プライマーで逆転写されます。重合が進行するにつれて、追い出された1本鎖はプライマーのアニーリングと伸長のための新しいテンプレートとして機能します。その結果として得られたOmniPlex cDNAライブラリは、ユニバーサル末端配列に隣接するランダムな重複する100~1000塩基断片からなり、ユニバーサルプライマーを用いたPCRによって増幅されてWTA産物が生成します。
法的情報
TransPlex is a registered trademark of Rubicon Genomics, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology ReagentSDS
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Sa Xiao et al.
Virus research, 145(1), 80-91 (2009-06-23)
The complete genome sequence of avian paramyxovirus serotype 7 (APMV-7) prototype strain dove/Tennessee/4/75 was determined. The genome size is 15,480 nucleotides (nt) long and follows the "rule of six". The genome contains six non-overlapping genes in the order of 3'-N-P/V/W-M-F-HN-L-5'.
Munehiro Okamoto et al.
Scientific reports, 5, 8850-8850 (2015-03-07)
We discovered a lethal hemorrhagic syndrome arising from severe thrombocytopenia in Japanese macaques kept at the Primate Research Institute, Kyoto University. Extensive investigation identified that simian retrovirus type 4 (SRV-4) was the causative agent of the disease. SRV-4 had previously
Catarina Guimarães-Teixeira et al.
Journal of personalized medicine, 11(10) (2021-10-24)
(1) Background: Methylation of N6-adenosine (m6A) is the most abundant messenger RNA (mRNA) modification in eukaryotes. We assessed the expression profiles of m6A regulatory proteins in renal cell carcinoma (RCC) and their clinical relevance, namely, as potential biomarkers. (2) Methods:
Ki Wook Kim et al.
Open forum infectious diseases, 6(2), ofz025-ofz025 (2019-03-01)
The importance of gut bacteria in human physiology, immune regulation, and disease pathogenesis is well established. In contrast, the composition and dynamics of the gut virome are largely unknown; particularly lacking are studies in pregnancy. We used comprehensive virome capture
Eszter Posfai et al.
Genes & development, 26(9), 920-932 (2012-04-14)
In mammals, totipotent embryos are formed by fusion of highly differentiated gametes. Acquisition of totipotency concurs with chromatin remodeling of parental genomes, changes in the maternal transcriptome and proteome, and zygotic genome activation (ZGA). The inefficiency of reprogramming somatic nuclei
プロトコル
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
関連コンテンツ
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications