Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB1494
Sigma-Aldrich
抗p-ユビキチン(pSer65)抗体 クローン2N21 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Ub
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2N21, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer65)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2N21は、セリン65がリン酸化されたユビキチンを特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
セリン65がリン酸化されたヒトポリユビキチンのユビキチン様1ドメインに由来する13個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、PINKをトランスフェクトしCCCPで処理したHeLa細胞ライセート中のp-ユビキチン(pSer65)を検出できます。
フローサイトメトリー:0.1 μg使用、CCCPで処理したPC-3細胞100万個中のp-ユビキチン(pSer65)を検出できます。
ペプチド阻害アッセイ:PINKをトランスフェクトしCCCP(15 mM、5時間)で処理したHeLa細胞のライセートでの標的バンドの検出は、セリン65をリン酸化したユビキチンペプチドによる事前ブロックで阻止されましたが、非リン酸化ユビキチンペプチドで前処理した場合は阻止されませんでした。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、PINKをトランスフェクトしCCCPで処理したHeLa細胞のp-ユビキチン(pSer65)を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、セリン65をリン酸化したユビキチンペプチドと結合し、KD値は2.5 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗p-ユビキチン(pSer65) クローン2N21 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1494)は、ユビキチン(pSer65)を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、ペプチド阻害アッセイ、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ポリユビキチン-Bおよびポリユビキチン-C(UniProt:P0CG47、P0CG48)は、ヒトのUBBおよびUBC遺伝子(Gene ID:7314/7316)によってコードされています。ポリユビキチンB(Cys229)およびポリユビキチンC(Val685)のC末端は翻訳後に除去され、続いてさらなる翻訳後切断が起こり、細胞タンパク質の最も一般的な翻訳後修飾の1つに関与する、アミノ酸76個でできた同一ユビキチンの複数コピーができます。 Ubは他のタンパク質と共有結合するか、遊離状態(アンカーなし)で存在します。Ubは、26Sプロテアソームによる分解を受けるタンパク質を標的とするユビキチン化プロセスによって、多くの細胞内タンパク質と共有結合することができます。共有結合する場合、単量体(モノユビキチン)、ユビキチンのさまざまなLys残基を介して結合した重合体(ポリユビキチン鎖)、またはユビキチンのイニシエーターMetを介して結合した線状重合体(線状ポリユビキチン鎖)のいずれかとして、イソペプチド結合により標的タンパク質に結合します。Ubはそのカルボキシル末端(Gly76)を介し、通常は標的タンパク質のリジン残基と共有結合しています。標的タンパク質のリジン残基は、Ub 1分子(モノユビキチン化)またはUb分子の1本鎖(ポリユビキチン化)に結合する可能性があります。ポリUb鎖では、Ub分子は7つのリジン(K6、K11、K27、K29、K33、K48、K63)のうちのいずれか、またはUbのN末端Met1残基を介して結合(線状鎖になる)する可能性があります。ポリユビキチン鎖が目的タンパク質に結合した場合、ユビキチンのどのリジン残基で結合したかによって異なる機能を示します。UbはPINK1によってセリン65がリン酸化され、E3ユビキチンリガーゼParkinが活性化されます。PINK1はミトコンドリアを脱分極させることができ、その結果、Ubがリン酸化されてParkinが活性化され、これがマイトファジーを誘発してミトコンドリアの損傷を除きます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAb®リコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.03 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1494-4X25UL:
ZRB1494-25UL:
試験成績書(COA)