安全性情報
52599-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 1000
別名:
ジオール SPE SPE カートリッジチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene
品質水準
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 1000
標識化の程度
18% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(生体液、水試料)
  • ポリメリック結合、オクタデシル基(C:18%)、エンドキャップ有り
  • カ-ボン含有率が 18%と高いため、捕集容量および回収率が高められています。
  • 選択性が最も低い極性の結合相:水系マトリックスからほとんどの有機化合物を吸着します。
  • 水系マトリックスの脱塩にも用いられます。
  • 同一サンプルから構造の異なる種々の化合物を抽出するのに最適です。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52599-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)