アッセイ
≥98.0 % (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)OCC(O)CO
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
92265-BULK:
92265-VAR:
92265-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)