주요 문서
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
동의어(들):
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8FN
CAS Number:
Molecular Weight:
137.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n/D 1.556
density
1.171 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI key
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
225.1 °F
Flash Point (°C)
107.25 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)