05851
4-Aminoquinaldine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
About This Item
Grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
분석물 화학적 분류
amino acids, nucleotide phosphates, organic acids
기술
MALDI-MS: suitable
bp
333 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
양이온 미량물
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
SMILES string
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.