77081
α-Cyano-4-fluorocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
α-Cyano-p-fluorocinnamic acid, 2-Cyano-3-(4-fluorophenyl)-2-propenoic acid, FCCA, NSC 638135
About This Item
추천 제품
Grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
crystals
분석물 기능적 분류
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
분석물 화학적 분류
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
기술
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
solubility
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
SMILES string
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
OBZAFMILNGLRAL-VMPITWQZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.