주요 문서
56229
Supelco
9-Nitroanthracene
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.23
Beilstein:
1877509
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
Grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
기술
MALDI-MS: suitable
mp
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
양이온 미량물
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI key
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)