주요 문서
83788
Supelco
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyanoacrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H11NO2
Molecular Weight:
273.29
Beilstein:
21824385
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
NA.21
Grade
matrix substance for MALDI-MS
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
기술
MALDI-MS: suitable
양이온 미량물
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
애플리케이션
suitable as Maldi-Matrix material
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)