Merck
5.43828
ortho-Phosphoric acid
greener alternative
85%, for HPLC LiChropur
Synonym(s):
Phosphoric acid, o-Phosphoric acid, Orthophosphoric acid, Orthophosphoric acid
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H3PO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
98.00
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
Concentration:
85%
Form:
liquid
ชื่อสินค้า
ortho-Phosphoric acid 85%, for HPLC LiChropur
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
LiChropur
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85%
technique(s)
HPLC: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Other Notes
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ ortho-Phosphoric acid 85%
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
โปรโตคอล
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
บทความ
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
HPLC-UV quantitative analysis of four clozapine-related substances in clozapine API as per Ph. Eur. Monograph using Purospher® Star RP-18 endcapped column.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
ดูบทความทั้งหมด