Merck
5.43841
Potassium phosphate monobasic
for HPLC LiChropur
Synonym(s):
Potassium phosphate monobasic, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
KH2PO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
136.09
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-913-4
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
anhydrous
Quality Level
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Unlocking the potential of biochar: Potassium phosphate monobasic is utilized to enhance the adsorption capacity of biochar composites for removing heavy metals like Pb(II) and Cd(II) from water, highlighting its effectiveness in environmental cleanup strategies (Li et al., 2024).
  • Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system: Demonstrates the application of potassium phosphate monobasic in aqueous two-phase systems for efficient partitioning of enzymes, which is crucial for biotechnological and industrial applications (Tue et al., 2024).
  • Unlocking Nature′s Toolbox: This study showcases how potassium phosphate monobasic can be used to optimize conditions for the production of recombinant proteins, enhancing yields and streamlining production processes in biomanufacturing (Rajak et al., 2024).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Potassium phosphate monobasic
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
โปรโตคอล
EPA Method 547 สรุปการวิเคราะห์ glyphosate ในน้ำดื่มโดยการฉีดน้ำโดยตรง HPLC การสร้างคอลัมน์โพสต์และการตรวจจับการเรืองแสง
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; siduron; Methiocarb, มาตรฐานการวิเคราะห์ ; linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban เนบุอน
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
บทความ
วิธีการ RP-HPLC ใหม่ถูกนำเสนอสำหรับการกำหนดกรดอินทรีย์ในระยะห่างของน้ำ 100% โดยใช้® คอลัมน์ Ascentis Express AQ-C18
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein