Merck
52074
Sodium phosphate monobasic
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Synonym(s):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
NaH2PO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
119.98
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
MDL number:
eCl@ss:
38070208
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
assay
99.0-101.0% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.1, λ: 260 nm Amax: ≤0.06, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 320 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.
  • Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.
  • Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium phosphate monobasic
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีเฮดสเปซ SPME และ GC-MS เพื่อกำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างชา Kombucha ที่แตกต่างกัน 20 ตัวอย่าง
รายละเอียดเวิร์กโฟลว์ LC-UV-MS การทำแผนที่เปปไทด์ teriparatide รวมถึงการย่อยเอนไซม์เงื่อนไขการแยกและการระบุสเปกโตรมิเตอร์มวล QTOF
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
ดูบทความทั้งหมด
Simultaneous analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection
Manickum, T
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(32), 4140-4146 (2009)
Analysis of benzalkonium chloride and its homologs: HPLC versus HPCE
Prince SJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19(6), 877-882 (1999)
HPLC determination of adenosine in human synovial fluid
Sottofattori E, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5-6), 1143-1146 (2001)