เกี่ยวกับสินค้านี้
description
aminopeptidase substrate
Quality Level
grade
puriss. p.a.
assay
99.7% (T)
form
crystalline
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.), 168-172 °C
solubility
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.6, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04, λ: 430 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the preparation of TAE buffer for TAE agarose gel used to run PCR products by gel electrophoresis
- As a component of sample buffer for SDS-PAGE
- In the preparation of IEC (ion-exchange chromatography) buffer
Other Notes
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trizma® base
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Trizma Base Specification Comparison