เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(NH4)2HPO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
132.06
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-987-8
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือQuality Level
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Human Bone Paleoproteomics Utilizing the Single-Pot, Solid-Phase-Enhanced Sample Preparation Method to Maximize Detected Proteins and Reduce Humics.: This study uses ammonium phosphate dibasic in the preparation process to improve protein detection and reduce contaminants, enhancing the accuracy and efficiency of paleoproteomics analyses (Cleland TP, 2018).
- Effect of Mg(2+) doping on beta-alpha phase transition in tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: Ammonium phosphate dibasic plays a crucial role in the synthesis and phase transition of bioceramics, contributing to advancements in biomaterials and medical implants (Frasnelli M, Sglavo VM, 2016).
- Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.: This research employs ammonium phosphate dibasic in the mobile phase for HPLC analysis, ensuring precise and reliable quantification of pharmaceutical compounds and their impurities (Gu P, Li Y, 2009).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ammonium phosphate dibasic
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?