Merck
80948
Sodium sulfate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
Na2SO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
reagent grade
Quality Level
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.1, λ: 230 nm Amax: ≤0.05, λ: 240 nm Amax: ≤0.03, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium sulfate
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
บทความ
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.