เกี่ยวกับสินค้านี้
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
assay
85%, 85.0-90.0% (NaOH 1 M, T)
form
liquid
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.680-1.720 g/mL at 20 °C, 1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.07, λ: 220 nm Amax: ≤0.06, λ: 230 nm Amax: ≤0.05, λ: 250 nm Amax: ≤0.04, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Interactions between irrigants commonly used in endodontic practice: a chemical analysis.: This study explores the chemical interactions between various endodontic irrigants, including phosphoric acid, when used in dental treatments. The findings highlight the potential effects of these interactions on the effectiveness of the treatments (Gomes BP et al., 2013).
- Quantifying phosphoric acid in high-temperature polymer electrolyte fuel cell components by X-ray tomographic microscopy.: This research presents a method for quantifying phosphoric acid concentrations in fuel cell components using advanced X-ray imaging techniques, providing insights into the material characteristics and performance in high-temperature operational environments (Schmidt TJ et al., 2014).
- Activated carbon fibers with a high heteroatom content by chemical activation of PBO with phosphoric acid.: The study discusses the production of activated carbon fibers using phosphoric acid, emphasizing the incorporation of heteroatoms that enhance the material′s adsorptive properties, relevant in various analytical applications in chemistry (Tascon JM et al., 2012).
- Activated carbon fibers with a high content of surface functional groups by phosphoric acid activation of PPTA.: This article investigates the activation of poly(p-phenylene terephthalamide) with phosphoric acid to produce carbon fibers enriched with functional groups, enhancing their utility in chemical separations and catalysis (Tascon JM et al., 2011).
- Phosphoric acid purification sludge: Potential in heavy metals and rare earth elements.: This research evaluates the potential of phosphoric acid sludge as a source of heavy metals and rare earth elements, offering a perspective on waste valorization and resource recovery in environmental chemistry (Moutte J et al., 2019).
Other Notes
Legal Information
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Phosphoric acid
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
บทความ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน Kava CRM ของเราสำหรับใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ kavalactones และ flavokavains ในผลิตภัณฑ์ Kava เพื่อยืนยันความแรงและความถูกต้องของพวกเขา
เวิร์กโฟลว์ HPLC-DAD วิเคราะห์ cannabinoids 14 ตัวในสารสกัดจากกัญชาใน 10 นาทีโดยใช้คอลัมน์ Chromolith เพื่อประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
รายละเอียดเวิร์กโฟลว์ LC-UV-MS การทำแผนที่เปปไทด์ teriparatide รวมถึงการย่อยเอนไซม์เงื่อนไขการแยกและการระบุสเปกโตรมิเตอร์มวล QTOF
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.