Merck
5.43835
Ammonium hydrogen carbonate
for HPLC LiChropur
Synonym(s):
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(NH4)HCO3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
79.06
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
213-911-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
solubility
220 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
General description
Ammonium hydrogen carbonate is used in HPLCanalysis as a mobile phase component. It is a volatile buffer salt that canprovide pH control and buffering capacity in HPLC separations.
Application
  • Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: This research explores the application limitations of Aurin tricarboxylic acid ammonium salt as a reagent in detecting aluminum species, providing critical insights into its specificity and interaction with metal ions (Clark RA, Krueger GL, 1985).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ammonium hydrogen carbonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
Suppression effects of carbonate on the interaction between stainless steel and phosphate groups of phosphate compounds in high-performance liquid chromatography and electrospray ionization mass spectrometry
Asakawa Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1198, 80-86 (2008)