Merck
93752
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
H3PO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
98.00
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
quality
LiChropur
concentration
49.5-50.5%
technique(s)
HPLC: suitable
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.05, λ: 220 nm Amax: ≤0.04, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Phosphoric acid solution
pictograms
Corrosion
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
คลาสการจัดเก็บ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)