Merck
79714
Sodium acetate
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
Synonym(s):
Acetic acid sodium salt
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH3COONa
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
82.03
EC Number:
204-823-8
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3595639
MDL number:
eCl@ss:
39021906
Quality Level
assay
99.0-101.0% (NT)
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
pH
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
UV absorption
λ: 250 nm Amax: ≤0.05, λ: 260 nm Amax: ≤0.03, λ: 280 nm Amax: ≤0.02, λ: 300 nm Amax: ≤0.01, λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Sodium acetate
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)