Merck
157643
Sigma-Aldrich
3-メチルシクロペンタノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C5H7(=O)
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1305074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-メチルシクロペンタノンは単環式ケトンであり、その旋光分散は、環サイズ/形態の役割を調査するために、分離および溶媒和条件下で研究されています。気相中(R)-(+)-3-メチルシクロペンタノンの振動分解電子円二色性(ECD)スペクトルは、密度汎関数理論によって評価されました。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157643-BULK:
157643-5G:
157643-VAR:
157643-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kajetan Koperwas et al.
Scientific reports, 6, 36934-36934 (2016-11-25)
When we cool down a liquid below the melting temperature, it can either crystallize or become supercooled, and then form a disordered solid called glass. Understanding what makes a liquid to crystallize readily in one case and form a stable
Na Lin et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(48), 12401-12411 (2008-11-13)
The vibrationally resolved electronic circular dichroism (ECD) spectra of the two dominant conformers of (R)-(+)-3-methylcyclopentanone in gas phase are computed by density functional response theory, with a full account of Franck-Condon and Herzberg-Teller vibrational contributions at the harmonic level. Proper
Priyanka Lahiri et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(47), 12382-12400 (2013-11-15)
The optical rotatory dispersion of two monocyclic ketones, (R)-3-methylcyclopentanone [R-3MCP] and (R)-3-methylcyclohexanone [R-3MCH], has been investigated under isolated and solvated conditions to explore the role of ring size/morphology and to elucidate the impact of environmental perturbations. Vapor-phase measurements of specific