Merck
237655
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-イソプロピリデン-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン
98%
別名:
(−)-1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,4-ジデオキシ-2,3-O-イソプロピリデン-L-トレイトール, (4R,5R)-4,5-ビス(ジフェニルホスフィノ-メチル)-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン, (4R-trans)-[(2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4,5-ジイル)ビス(メチレン)]ビス(ジフェニルホスフィン), (R,R)-DIOP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H32O2P2
CAS番号:
分子量:
498.53
Beilstein:
1441045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]19/D −26°, c = 2.3 in chloroform
mp
88-90 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H](CP(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](CP(c4ccccc4)c5ccccc5)O1
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m0/s1
InChI Key
VCHDBLPQYJAQSQ-KYJUHHDHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(-)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butane is a C2 chelating diphosphine ligand for transition metal complexes during asymmetric catalysis.
アプリケーション
キラルな水素化触媒のin situ調製用の試薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
237655-BULK:
237655-1G:
237655-100G:
237655-50MG:
237655-VAR:
237655-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(2, 3-O-Isopropylidene)-2, 3-dihydroxy-1, 4-bis (diphenylphosphino) butane
Kagan H and Anderson MB
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)