Merck
359122
Sigma-Aldrich
三塩化ヨウ素
97%
別名:
トリクロロヨード
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICl3
CAS番号:
分子量:
233.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI Key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
三塩化ヨウ素(ICl3)は、有機合成の酸化剤として一般的に使用される無機化合物です。有機化合物のハロゲン化や炭素間結合の酸化的開裂にも使用されます。
アプリケーション
三塩化ヨウ素は以下の用途に使用できます:     
  • 対応する塩素化誘導体を調製するための芳香族化合物のハロゲン化において。      
  • 第一級および第二級アルコールのアルデヒドとケトンへの酸化。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
359122-1KG:
359122-BULK:
359122-VAR:
359122-50G:4548173993645
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)