アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +169°, c = 0.4 in H2O
mp
256 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
[Cl-].O[C@H]([C@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C26H29N2O.ClH/c1-2-20-18-28(17-19-8-4-3-5-9-19)15-13-21(20)16-25(28)26(29)23-12-14-27-24-11-7-6-10-22(23)24;/h2-12,14,20-21,25-26,29H,1,13,15-18H2;1H/q+1;/p-1/t20-,21-,25+,26-,28?;/m0./s1
InChI Key
FCHYSBWCOKEPNQ-YGNISETGSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ハロゲン化アルキルを用いたマロン酸ジエステルのエナンチオ選択的アルキル化
- エノールエステルの加水分解
- 官能基化インドリンの合成に用いる不斉6π電子環状反応
- 不斉Michael付加
- ハロゲン化アルキルを用いたモノ置換インドリノンのアルキル化
- 1‐ベンジル化Reissert化合物の不斉分解反応および速度論的分割
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
366188-BULK:
366188-2G:
366188-10G:
366188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)